Learn More
Delamanid, MedChemExpress
Código de producto. 16490126
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490126 2 mg 2 miligramos
16472986 25 mg 25 miligramos
16465156 100 mg 100 miligramos
16464198 10 mg 10 miligramos
16436917 5 mg 5 miligramos
16430547 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16490126 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10846
MedChemExpress Delamanid, a newer mycobacterial cell wall synthesis inhibitor, inhibits the synthesisi of mucolic acids.
Delamanid, a newer mycobacterial cell wall synthesis inhibitor, inhibits the synthesisi of mucolic acids.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Delamanid
CAS 681492-22-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25F3N4O6
Cantidad 2 mg
Sinónimo OPC-67683
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (93.55 mM) ∣Ethanol : 2 mg/mL (3.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(OC2CCN(C3=CC=C(OC[C@@]4(C)CN5C(O4)=NC([N+]([O-])=O)=C5)C=C3)CC2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 534.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.48
Porcentaje de pureza 98.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death