Learn More
Delamanid, MedChemExpress
Código de producto. 16464198
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464198 10 mg 10 miligramos
16490126 2 mg 2 miligramos
16472986 25 mg 25 miligramos
16465156 100 mg 100 miligramos
16436917 5 mg 5 miligramos
16430547 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16464198 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10846
MedChemExpress Delamanid, a newer mycobacterial cell wall synthesis inhibitor, inhibits the synthesisi of mucolic acids.
Delamanid, a newer mycobacterial cell wall synthesis inhibitor, inhibits the synthesisi of mucolic acids.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Delamanid
CAS 681492-22-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25F3N4O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo OPC-67683
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (93.55 mM) ∣Ethanol : 2 mg/mL (3.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(OC2CCN(C3=CC=C(OC[C@@]4(C)CN5C(O4)=NC([N+]([O-])=O)=C5)C=C3)CC2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 534.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.48
Porcentaje de pureza 98.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.