Learn More
Delafloxacina, TRC
Código de producto. 30138352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138352 50 mg 50 miligramos
30007301 5 mg 5 miligramos
30008420 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138352 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23174050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 189279-58-1
Fórmula molecular C18 H12 Cl F3 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 440.76
Sinónimo 1-(6-Amino-3,5-difluoro-2-pyridinyl)-8-chloro-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(3-hydroxy-1-azetidinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, 1-(6-Amino-3,5-difluoropyridin-2-yl)-8-chloro-6-fluoro-7-(3-hydroxyazetidin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, ABT 492, Delafloxacin, Delafloxacinum, RX 3341, WQ 3034
Nombre IUPAC 1-(6-amino-3,5-difluoropiridina-2-il)-8-cloro-6-fluoro-7-(3-hidroxiazetida-1-il)-4-oxoxiquinolina-3-carboxílico
SMILES Nc1nc(N2C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc(F)c(N4CC(O)C4)c(Cl)c23)c(F)cc1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Delafloxacin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12ClF3N4O4/c19-12-13-7(1-9(20)14(12)25-3-6(27)4-25)15(28)8(18(29)30)5-26(13)17-11(22)2-10(21)16(23)24-17/h1-2,5-6,27H,3-4H2,(H2,23,24)(H,29,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.0499