Learn More
Delafloxacin meglumine, MedChemExpress
Código de producto. 16496556
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496556 100 mg 100 miligramos
16476188 10 mg 10 miligramos
16442327 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496556 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14814A
MedChemExpress Delafloxacin meglumine (ABT492 meglumine; RX-3341 meglumine; WQ-3034 meglumine) is a broad-spectrum fluoroquinolone antibiotic. Delafloxacin has a broad spectrum of activity that includes drug-resistant Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, and Klebsiella pneumonia.
Delafloxacin meglumine (ABT492 meglumine
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Delafloxacin meglumine
Forma física Solid
CAS 352458-37-8
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H29ClF3N5O9
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo ABT492 meglumine RX-3341 meglumine WQ-3034 meglumine
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (78.62 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 6.4 mg/mL (10.06 mM)
SMILES O=C(C1=CN(C2=NC(N)=C(F)C=C2F)C3=C(C=C(F)C(N4CC(O)C4)=C3Cl)C1=O)O.O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)CNC
Peso molecular (g/mol) 635.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 635.97
Porcentaje de pureza 99.03%