Learn More
Delachlor, TRC
Código de producto. 30366493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366493 25 mg 25 miligramos
30349807 100 mg 100 miligramos
30361319 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366493 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23067625MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24353-58-0
Fórmula molecular C15 H22 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 283.79
Sinónimo 2',6'-Acetoxylidide, 2-chloro-N-(isobutoxymethyl)- (8CI), 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-[(2-methylpropoxy)methyl]acetamide, 2-Chloro-2',6'-dimethyl-N-(isobutoxymethyl)acetanilide, 2-Chloro-N-(isobutoxymethyl)-2',6'-acetoxylidide, 2-Chloro-N-(isobutoxymethyl)-2',6'-dimethylacetanilide, CP 52223, Delachlor, NSC 221681
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2-metilpropoximetil)acetamida
SMILES CC(C)COCN(C(=O)CCl)c1c(C)cccc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Delachlor
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-11(2)9-19-10-17(14(18)8-16)15-12(3)6-5-7-13(15)4/h5-7,11H,8-10H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.1339