Learn More
DEL-22379, MedChemExpress
Descripción
DEL-22379 is an ERK dimerization Inhibitor. DEL-22379 readily binds to ERK2 with a Kd estimated in the low micromolar range, though binding is detectable even at low nanomolar concentrations. ERK2 dimerization is progressively inhibited with an IC50 of ∼0.5 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DEL-22379 |
| CAS | 181223-80-3 |
| Color | Naranja |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H28N4O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (224.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(CCN1CCCCC1)NC2=CC=C(NC(/C3=C\C4=CNC5=C4C=C(OC)C=C5)=O)C3=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 444.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 444.53 |
| Mostrar más |