Learn More
Veolia Water Systems™ Deionizer Ion Exchanger
Código de producto. 11962865
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11962865 120 L cada uno
1 options
Código de producto. 11962865 Proveedor Veolia Water Systems™ N.º de proveedor IBST3+RES
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Rich and robust demineralization of tap water via a resin filling.
  • Ion Exchanger 120L / H Complete
  • Demineralization of tap water via a resin filling
  • includes charging resin and mounting kit wall
  • Conductivity 0.1 to 5 μS / cm
  • Weight:  12.40000kg
Especificaciones
Capacidad (métrico) 120 L
Incluye Charging resin and mounting kit wall
Altura (métrico) 940 mm
Diámetro (métrico) 230 mm