Learn More
Deiodo Amiodarona, TRC
Código de producto. 30010378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010378 100 mg 100 miligramos
30005576 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010378 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD229025100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85642-08-6
Fórmula molecular C25 H30 I N O3
Peso molecular (g/mol) 519.415
Sinónimo Methanone, (2-butyl-3-benzofuranyl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3-iodophenyl]-, (2-Butyl-3-benzofuranyl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3-iodophenyl]methanone, L 6355, (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3-iodophenyl]methanone, Deiodo Amiodarone, Desiodoamiodarone, (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3-iodophenyl]methanone
Nombre IUPAC (2-butil-1-benzofurano-3-il)-[4-[2-(dietilamino)etoxi]-3-iodofenilometanometano
SMILES CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(OCCN(CC)CC)c(I)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deiodo Amiodarone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H30INO3/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 519.127