Learn More
Deshidroxi-Ractopamina, TRC
Código de producto. 30351776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351776 50 mg 50 miligramos
30353345 25 mg 25 miligramos
30368150 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30351776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23060050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246816-72-7
Fórmula molecular C18H23NO2
Peso molecular (g/mol) 285.38
Sinónimo Dehydroxy Optaflexx, Dehydroxy Paylean, Dehydroxy Topmax 9, 4-[3-[[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]amino]butyl]phenol
SMILES CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydroxy Ractopamine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO2/c1-14(2-3-15-4-8-17(20)9-5-15)19-13-12-16-6-10-18(21)11-7-16/h4-11,14,19-21H,2-3,12-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1729