Learn More
Sal de clorhidrato de deshidroxiractopamina-d6 (principal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dehydroxy Ractopamine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1346599-88-9 |
| Fórmula molecular | C18H18D6ClNO2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-[3-[[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]amino]butyl]phenol-d6 Hydrochloride Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23NO2.ClH/c1-14(2-3-15-4-8-17(20)9-5-15)19-13-12-16-6-10-18(21)11-7-16;/h4-11,14,19-21H,2-3,12-13H2,1H3;1H/i1D3,2D2,14D; |
| SMILES | OC1=CC=C(CCNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])CC2=CC=C(O)C=C2)C=C1.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 327.88 |