Learn More
Bromuro de deshidropinaverio, TRC
Código de producto. 30004917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004917 250 mg 250 miligramos
30006308 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB683795250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1235355-01-7
Fórmula molecular C26 H39 Br N O4 . Br
Peso molecular (g/mol) 589.4
Sinónimo (1R,5S)-4-[(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)ethoxy]ethyl]morpholinium Bromide (1:1), Morpholinium, 4-[(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)ethoxy]ethyl]-, bromide (1:1)
Nombre IUPAC 4-[(2-bromo-4,5-dimetoxifenil)metil]-4-[2-[2-[(1R,5S)-6,6-dimetil-4-biciclo[3.1.1]hept-3-enil]etoxi]etil-morfolinina-4-ium; bromuro
SMILES [Br-].COc1cc(Br)c(C[N+]2(CCOCCC3=CC[C@@H]4C[C@H]3C4(C)C)CCOCC2)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,5S)-4-[(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)ethoxy]ethyl]morpholinium Bromide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H39BrNO4.BrH/c1-26(2)21-6-5-19(22(26)16-21)7-11-31-12-8-28(9-13-32-14-10-28)18-20-15-24(29-3)25(30-4)17-23(20)27;/h5,15,17,21-22H,6-14,16,18H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t21-,22-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 587.1246