Learn More
Deshidronitrosonidepina, TRC
Código de producto. 30365851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365851 100 mg 100 miligramos
30362856 50 mg 50 miligramos
30361703 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30365851 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD230310100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87375-91-5
Fórmula molecular C20H22N2O5
Peso molecular (g/mol) 370.4
Sinónimo 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Methyl 5-(2-Methylpropyl) Ester, 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl 2-Methylpropyl Ester, 5-Methyl 3-(2-Methylprop-3-yl) 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nisoldipine Impurity D
SMILES COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCC(C)C)c1c2ccccc2N=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Dehydronitrosonisoldipine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22N2O5/c1-10(2)13(5)27-20(25)17-12(4)21-11(3)16(19(23)24)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22-26/h6-10,13H,1-5H3,(H,23,24)/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.1529