Learn More
Deshidronitroso Nifedipina, TRC
Código de producto. 30365382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365382 25 mg 25 miligramos
30355039 100 mg 100 miligramos
30362660 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365382 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22989025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50428-14-3
Fórmula molecular C17 H16 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 328.32
Sinónimo Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nifedipine Imp. B (EP), Nitrosophenylpyridine Analogue of Nifedipine
Nombre IUPAC Dimetil 2,6-dimetil-4-(2-nitrosofenil)piridina-3,5-dicarboxilato
SMILES COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl-2,6-Dimethyl-4-(2-Nitrosophenyl) Pyridine-3,5-Dicarboxylate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16N2O5/c1-9-13(16(20)23-3)15(11-7-5-6-8-12(11)19-22)14(10(2)18-9)17(21)24-4/h5-8H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1059