Learn More
Deshidronitroso Nifedipina, TRC
Product Code. 30355039
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30355039 100 mg 100 miligramos
30365382 25 mg 25 miligramos
30362660 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30355039 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD229890100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50428-14-3
Fórmula molecular C17 H16 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 328.32
Sinónimo Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nifedipine Imp. B (EP), Nitrosophenylpyridine Analogue of Nifedipine
Nombre IUPAC Dimetil 2,6-dimetil-4-(2-nitrosofenil)piridina-3,5-dicarboxilato
SMILES COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2N=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Dimethyl-2,6-Dimethyl-4-(2-Nitrosophenyl) Pyridine-3,5-Dicarboxylate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16N2O5/c1-9-13(16(20)23-3)15(11-7-5-6-8-12(11)19-22)14(10(2)18-9)17(21)24-4/h5-8H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1059