Learn More
Dehidronitrendipina, TRC
Código de producto. 30360754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360754 10 mg 10 miligramos
30363508 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30360754 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22999010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89267-41-4
Fórmula molecular C18 H18 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 358.35
Sinónimo Ethyl Methyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nitrendipine Imp. A (EP), Photolysis Product of Nitrendipine
Nombre IUPAC 3-O-etil 5-O-metil 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl methyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9H,5H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.1165