Learn More
Dehidronifedipina 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312880 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312880 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12116200AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 67035-22-7
Nombres de analitos o componentes Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H16 N2 O6
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nifedipine Imp. A (EP), Nifedipine Nitrophenylpyridine Analog, Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nitrophenylpyridine Analogue of Nifedipine, Nifedipine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8H,1-4H3
SMILES COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 344.32
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1008 g/mol