Learn More
(+)-Dehidroisoandrosterona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La (+)-dehidroisoandrosterona es un precursor endógeno de la hormona esteroidea que actúa como intermediario en la conversión del colesterol a andrógenos y estrógenos
Aplicaciones
- Es una hormona esteroidea endógena y natural producida en gran medida por las glándulas suprarrenales, pero también por los testículos y los ovarios
- Se ha descrito que la (+)-dehidroisoandrosterona podría tener un papel importante en la respuesta inmunitaria y al estrés
- La (+)-dehidroisoandrosterona se puede convertir en testosterona, androstenediona, estradiol y estrona
- La (+)-dehidroisoandrosterona se deriva del colesterol a través de la acción de dos enzimas del citocromo P450
- Puede inducir efectos biológicos tanto directos como indirectos in vivo, mediante la modulación de los complejos receptores de GABA-α y ácido N-metil-D-aspártico (NMDA).
- También puede aumentar la secreción de insulina de células β pancreáticas y la actividad antiglucocorticoide
- Útil para detectar el exceso de actividad suprarrenal ya que es producida casi exclusivamente por las glándulas suprarrenales
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Dehydroisoandrosterone |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 146.0°C to 151.0°C |
| Color | Blanco |
| Pérdida por secado | 0.5% max. (105°C, 3 hrs) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 10 g |
| Mostrar más |