Learn More
Dehidroepiandrosterona-d5 (mayor), TRC
Código de producto. 30348812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30348812 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30348812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22958710MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DHEA-D5 (Dehydroepiandrosterone-2,2,3,4,4-D5)
CAS 97453-25-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19 2H5 H23 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Dehydroepiandrosterone-D5 (2,2,3,4,4-D5), DHEA-D5
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i7D2,11D2,13D
SMILES [2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC=C2C([2H])([2H])[C@@]1([2H])O
Nombre IUPAC (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-2,2,3,4,4-pentadeuterio-3-hidroxi-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona
Peso molecular (g/mol) 293.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.2403
Porcentaje de pureza >95