Learn More
Dehidroepiandrosterona-16,16-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dehydroepiandrosterone 16,16-d2 |
| CAS | 67034-83-7 |
| Fórmula molecular | C19 D2 H26 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Dehydro Epiandrosterone D2 (16,16-D2), Androst-5-en-17-one-16,16-d2, 3-hydroxy-, (3β)-, (3β)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one-16,16-d2, delta;5-Androstene-3β-ol-17-one-16,16-d2, Dehydroepiandrosterone-16,16-D2, DHEA-d2, Dehydroepiandrosterone-d2, Prasterone-d2, Prasterone-16,16-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20 H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i6D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C[C@H]2 [C@@H]3 CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]2(C)C1=O |
| Nombre IUPAC | (3 S,8 R,9 S,10 R,13 S,14 S)-16,16-dideuterio-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 290.4367 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.2215 g/mol |
| Mostrar más |