Learn More
Dehidrodivanillina (~90%, contiene hasta un 10% de inorgánicos desconocidos), TRC
Código de producto. 30004460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004460 1 g 1 g
30010060 250 mg 250 miligramos
30011212 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2330401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2092-49-1
Fórmula molecular C16H14O6
Peso molecular (g/mol) 302.28
Sinónimo 5,5'-Bivanillin, 5,5'-Diformyl-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, Divanillin, NSC 16723, 6,6'-Dihydroxy-5,5'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-3,3'-dicarboxaldehyde, 6,6'-Dihydroxy-5,5'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-3,3'-dicarboxaldehyde
Nombre IUPAC 6,6'-dihidroxi-5,5'-dimetoxi-[1,1'-bifenilo]-3,3'-dicarbaldehído
SMILES O=CC1=CC(C2=C(O)C(OC)=CC(C=O)=C2)=C(O)C(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydrodivanillin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O6/c1-21-13-5-9(7-17)3-11(15(13)19)12-4-10(8-18)6-14(22-2)16(12)20/h3-8,19-20H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.08