Learn More
Dehidrodeoxi Donepezil (Impureza de Donepezilo), TRC
Código de producto. 30134463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134463 50 mg 50 miligramos
30136878 25 mg 25 miligramos
17913695 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134463 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22953550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120013-45-8
Fórmula molecular C24 H29 N O2
Peso molecular (g/mol) 363.49
Sinónimo 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine
Nombre IUPAC 1-benzil-4-[(5,6-dimetoxi-1H-inden-2-il)metilpiperidina
SMILES COc1cc2CC(=Cc2cc1OC)CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29NO2/c1-26-23-15-21-13-20(14-22(21)16-24(23)27-2)12-18-8-10-25(11-9-18)17-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,13,15-16,18H,8-12,14,17H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.2198
Porcentaje de pureza >95%