Learn More
Lactona Dehidrocosto, TRC
Código de producto. 30364445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364445 100 mg 100 miligramos
30350028 250 mg 250 miligramos
30360583 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD229255100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 477-43-0
Fórmula molecular C15 H18 O2
Peso molecular (g/mol) 230.3
Sinónimo Azuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one, decahydro-3,6,9-tris(methylene)-, (3aS,6aR,9aR,9bS)-, Azuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one, decahydro-3,6,9-tris(methylene)-, [3aS-(3aα,6aα,9aα,9bβ)]-, Costus lactone, dehydro- (6CI,7CI), Guaia-4(15),10(14),11(13)-trien-12-oic acid, 6α-hydroxy-, γ-lactone (8CI), (-)-Dehydrocostus lactone, (3aS,6aR,9aR,9bS)-Decahydro-3,6,9-tris(methylene)azuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one, Dehydrocostus lactone, Epiligulyl oxide
Nombre IUPAC (3aS,6aR,9aR,9bS)-3,6,9-trimetilideno-3a,4,5,6a,7,8,9a,9b-octahidroazuleno[4,5-b]furano-2-uno
SMILES C=C1CC[C@@H]2[C@H](OC(=O)C2=C)[C@@H]3[C@H]1CCC3=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydrocostus lactone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18O2/c1-8-4-7-12-10(3)15(16)17-14(12)13-9(2)5-6-11(8)13/h11-14H,1-7H2/t11-,12-,13-,14-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.1307