Learn More
Dehydrocostus Lactone, MedChemExpress
Código de producto. 16459028
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459028 10 mg 10 miligramos
16441448 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16459028 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0591
MedChemExpress Dehydrocostus Lactone is a major sesquiterpene lactone isolated from the roots of Saussurea lappa.
Dehydrocostus Lactone is a major sesquiterpene lactone isolated from the roots of Saussurea lappa.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydrocostus Lactone
CAS 477-43-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo (-)-Dehydrocostus lactone Epiligulyl oxide
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1085.54 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 15 mg/mL (65.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@@]([C@@]1([H])C(CC[C@@]21[H])=C)([H])[C@@]3([H])CCC2=C)C3=C
Peso molecular (g/mol) 230.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.3
Porcentaje de pureza 98.61%
Grado Research
Forma física Crystals
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease