Learn More
Nitrato de deshidrocoridalina, TRC
Código de producto. 30363593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363593 10 mg 10 miligramos
30351775 2.5 mg 2.50 miligramo
30351513 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363593 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23012310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13005-09-9
Fórmula molecular C22H24N2O7
Peso molecular (g/mol) 428.4
Sinónimo 6H-Dibenzo[a,g]quinolizinium, 5-hydro-2,3,9,10-tetramethoxy-13-methyl-, nitrate (1:1) (ACI), Dibenzo[a,g]quinolizinium, 5,6-dihydro-2,3,9,10-tetramethoxy-13-methyl-, nitrate (9CI), Dehydrocorydaline nitrate, 5-Hydro-2,3,9,10-tetramethoxy-13-methyl-6H-dibenzo[a,g]quinolizinium nitrate
SMILES COc1cc2CC[n+]3cc4c(OC)c(OC)ccc4c(C)c3c2cc1OC.[O-][N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydrocorydaline nitrate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24NO4.NO3/c1-13-15-6-7-18(24-2)22(27-5)17(15)12-23-9-8-14-10-19(25-3)20(26-4)11-16(14)21(13)23;2-1(3)4/h6-7,10-12H,8-9H2,1-5H3;/q+1;-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.1584