Learn More
Dehydrocorydaline chloride, MedChemExpress
Descripción
Dehydrocorydaline chloride (13-Methylpalmatine chloride) is an alkaloid that regulates protein expression of Bax, Bcl-2
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dehydrocorydaline chloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 10605-03-5 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H24ClNO4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | 13-Methylpalmatine chloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (62.21 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |