Learn More
Dehydrocholate sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16481088
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
16481088 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16481088 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0998
MedChemExpress Dehydrocholic sodium is a hydrocholeretic, increasing bile output to clear increased bile acid load.
Dehydrocholic sodium is a hydrocholeretic, increasing bile output to clear increased bile acid load.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydrocholate sodium
Forma física Solid
CAS 145-41-5
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H33NaO5
Sinónimo Sodium dehydrocholate
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (117.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20.83 mg/mL (49.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@H](CCC(O[Na])=O)[C@H]([C@]12C)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])C(C[C@]4([H])CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 424.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.51
Porcentaje de pureza 98.0%