Learn More
Clorhidrato de deshidrocarteolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[(2RS)-3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]quinolin-2(1H)-one Hydrochloride |
| CAS | 53371-79-2 |
| Fórmula molecular | C16 H22 N2 O3 . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2(1H)-Quinolinone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-, hydrochloride (1:1), 2(1H)-Quinolinone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-, monohydrochloride (9CI), Dehydrocarteolol Hydrochloride, 5-[(2RS)-3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]quinolin-2(1H)-one Hydrochloride, 5-(3-tert-Butyl-amino-2-hydroxy)-propoxycarbostyril hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22N2O3.ClH/c1-16(2,3)17-9-11(19)10-21-14-6-4-5-13-12(14)7-8-15(20)18-13;/h4-8,11,17,19H,9-10H2,1-3H3,(H,18,20);1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2NC(=O)C=Cc12 |
| Nombre IUPAC | 5-[3-(terc-butilamino)-2-hidroxipropoxi]-1H-quinolin-2-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 326.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.1397 |