Learn More
Dehydroascorbic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16440697
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16440697 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16440697 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY110281
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress Dehydroascorbic acid, a blood-brain barrier transportable form of vitamin C, mediates potent cerebroprotection in experimental stroke.
Dehydroascorbic acid, a blood-brain barrier transportable form of vitamin C, mediates potent cerebroprotection in experimental stroke.
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Dehydroascorbic acid
CAS 490-83-5
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6O6
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (287.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (28.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]([C@](O1)([H])C(C(C1=O)=O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 174.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.11
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.