Learn More
Dehidroaripiprazol, Lipomed
Código de producto. 30462319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30462319 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30462319 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMARP188350
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Dehidroaripiprazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydro Aripiprazole
CAS 129722-25-4
Nombres de analitos o componentes Dehydro Aripiprazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H25 Cl2 N3 O2
Sinónimo 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]quinolin-2(1 H)-one, Dehydroaripiprazole, Aripiprazole Related Compound G, Aripiprazole Imp E (EP), Aripiprazole Imp. E (EP), Aripiprazole USP Related Compound G, Aripiprazole USP RC G, Aripiprazole Related Compound G, Aripiprazole Impurity E
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4C=CC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
Nombre IUPAC 7-[4-[4-(2,3-diclorofenil)piperazin-1-il]butoxi]-1 H-quinolin-2-ona
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 446.37
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.1324 g/mol