Learn More
Dehidroaripiprazol, Lipomed
Descripción
Dehidroaripiprazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dehydro Aripiprazole |
| CAS | 129722-25-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Dehydro Aripiprazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H25 Cl2 N3 O2 |
| Sinónimo | 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]quinolin-2(1 H)-one, Dehydroaripiprazole, Aripiprazole Related Compound G, Aripiprazole Imp E (EP), Aripiprazole Imp. E (EP), Aripiprazole USP Related Compound G, Aripiprazole USP RC G, Aripiprazole Related Compound G, Aripiprazole Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4C=CC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 7-[4-[4-(2,3-diclorofenil)piperazin-1-il]butoxi]-1 H-quinolin-2-ona |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |