Learn More
Dehydroandrographolide, MedChemExpress
Descripción
Dehydroandrographolide is extracted from herbal medicine Andrographis paniculata Nees. Dehydroandrographolide reduces oxidative stress in LPS-induced acute lung injury by inactivating iNOS. Dehydroandrographolide has anti-infective activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dehydroandrographolide |
| CAS | 134418-28-3 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H28O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (752.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]([C@H]1C/C=C(C=CO2)/C2=O)(CC[C@H]3O)[C@@](CCC1=C)([H])[C@]3(C)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 332.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.43 |
| Mostrar más |