Learn More
Ácido deshidroacético, TRC
Código de producto. 30352722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352722 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30352722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD229235100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydroacetic Acid
CAS 520-45-6
Fórmula molecular C8 H8 O4
Cantidad 100 g
Sinónimo 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione, 3-Acetyl-6-methyl-1-oxacyclohex-5-ene-2,4-dione, 3-Acetyl-6-methyldihydropyrandione-2,4, 3-Acetyl-6-methylpyran-2,4(3H)-dione, 4-Hexenoic acid, 2-acetyl-5-hydroxy-3-oxo-, δ-lactone, Acetic acid, dehydro-, Biocide 470F, DHAA, DHS, Dehydracetic acid, Dehydroacetic acid, Geogard 111A, NSC 8770
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
SMILES CC(=O)C1C(=O)OC(=CC1=O)C
Nombre IUPAC 3-acetil-6-metilpiran-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 168.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0423