Learn More
Ácido Deshidroacético Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30355907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30355907 5 g 5 g
30350288 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30355907 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2289305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4418-26-2
Fórmula molecular C8 H7 O4 . Na
Peso molecular (g/mol) 190.129
Sinónimo Sodium Dehydroacetic Acid
Nombre IUPAC sodio; 3-acetil-6-metil-4-oxopirano-2-olato
SMILES [Na+].CC(=O)C1=C([O-])OC(=CC1=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Dehydroacetate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4.Na/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4;/h3,11H,1-2H3;/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.024