Learn More
Ácido dehidroacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473418 250 g 250 g
11463418 50 g 50 g
11453418 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17827.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 520-45-6 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 520-45-6
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.148
Número MDL MFCD00066709
Clave InChI PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dehydroacetic acid, 3-acetyl-6-methyl-2h-pyran-2,4 3h-dione, methylacetopyronone, dehydracetic acid, biocide 470f, acetic acid, dehydro, 3-acetyl-6-methyl-2,4-pyrandione, 2h-pyran-2,4 3h-dione, 3-acetyl-6-methyl, 3-acetyl-6-methyl-pyran-2,4-dione, 3-acetyl-6-methyldihydropyrandione-2,4
PubChem CID 122903
Nombre IUPAC 3-acetil-6-metilpiran-2,4-diona
SMILES CC1=CC(=O)C(C(=O)O1)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydroacetic acid
Punto de fusión 109°C to 113°C
Punto de ebullición 269°C to 270°C
Temperatura de inflamación 157°C (314°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 6129
Índice Merck 14,2865
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dehydroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dehydroacetic acid