Learn More
Ácido deshidroacético, 98%
Código de producto. 10763831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10763831 100 g Frasco de plástico 100 g
10763641 5 g Frasco de vidrio 5 g
10627452 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10763831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111941000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 520-45-6 | C8H8O4| 168,15 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 520-45-6
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00066709
Clave InChI PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dehydroacetic acid, 3-acetyl-6-methyl-2h-pyran-2,4 3h-dione, methylacetopyronone, dehydracetic acid, biocide 470f, acetic acid, dehydro, 3-acetyl-6-methyl-2,4-pyrandione, 2h-pyran-2,4 3h-dione, 3-acetyl-6-methyl, 3-acetyl-6-methyl-pyran-2,4-dione, 3-acetyl-6-methyldihydropyrandione-2,4
PubChem CID 122903
Nombre IUPAC 3-acetil-6-metilpiran-2,4-diona
SMILES CC1=CC(=O)C(C(=O)O1)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydroacetic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 109.0°C to 112.0°C
Color Crema o amarillo
Punto de ebullición 270.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 17, 559
Índice Merck 15, 2869
Información de solubilidad Solubility in water: <0.1% (25 c). Other solubilities: 22g/100g acetone- 18g/100g benzene (25 c),5g/100g methanol- 3g/100g ccl4 (25 c),3g/100g ethanol- 0.7g/100g n-heptane (25 c),1.7g/100g propylene glycol- 5g/100g ether (25 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dehydroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación