Learn More
Ácido deshidroacético 1000 μg/mL en acetato de etilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dehydroacetic Acid |
| CAS | 520-45-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Dehydroacetic Acid |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C8 H8 O4 |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)C1C(=O)OC(=CC1=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-acetil-6-metilpiran-2,4-diona |
| Mostrar más |