Learn More
Dehidroabietinol, TRC
Código de producto. 30359992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359992 1 g 1 g
30349960 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30359992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2290951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3772-55-2
Fórmula molecular C20 H34 O
Peso molecular (g/mol) 290.48
Sinónimo (1R,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenemethanol, 13-Isopropylpodocarpa-8,11,13-trien-15-ol, Dehydroabeityl Alcohol, Dehydroabietol, Dehydroabietyl alcohol, Pomiferin A, ar-Abietatrienol, [1R-(1α,4aβ,10aα)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenemethanol
Nombre IUPAC (1,4a-dimetil-7-propano-2-il-2,3,4,4b,5,6,7,9,10,10a-decahidrofenantra-1-il)metanol
SMILES CC(C)C1CCC2C(=C1)CCC3C(C)(CO)CCCC23C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydroabietinol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H34O/c1-14(2)15-6-8-17-16(12-15)7-9-18-19(3,13-21)10-5-11-20(17,18)4/h12,14-15,17-18,21H,5-11,13H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.261