Learn More
Ácido deshidroabético, TRC
Código de producto. 17930585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17930585 50 mg 50 miligramos
30133919 100 mg 100 miligramos
17941845 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17930585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22908550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1740-19-8
Fórmula molecular C20 H28 O2
Peso molecular (g/mol) 300.44
Sinónimo 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, (1R,4aS,10aR)-, 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1R-(1α,4aβ,10aα)]-, Abietic acid, dehydro- (6CI), Podocarpa-8,11,13-trien-15-oic acid, 13-isopropyl- (7CI,8CI), (1R,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxylic acid, (+)-Dehydroabietic acid, 7-Callitrisic acid, Abieta-8,11,13-trien-18-oic acid, Dehydroabietic acid, NSC 2952, Resigral 52
Nombre IUPAC (1R,4aS,10aR)-1,4a-dimetil-7-propano-2-il-2,3,4,9,10,10a-hexahidrofenantrantre-1-ácido carboxílico
SMILES CC(C)c1ccc2c(CC[C@H]3[C@@](C)(CCC[C@]23C)C(=O)O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydroabietic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h6,8,12-13,17H,5,7,9-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t17-,19-,20-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.2089
Porcentaje de pureza >95%