Learn More
Dehidroabietal, TRC
Código de producto. 30135924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135924 5 mg 5 miligramos
30012907 10 mg 10 miligramos
30010922 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135924 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2290985MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13601-88-2
Fórmula molecular C20 H28 O
Peso molecular (g/mol) 284.44
Sinónimo (1R,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxaldehyde, 13-Isopropylpodocarpa-8,11,13-triene-15-aldehyde, Dehydroabietic Aldehyde, Dehydroabietinal
Nombre IUPAC (1R,4aS,10aR)-7-isopropil-1,4a-dimetil-2,3,4,9,10,10a-hexahidrofenantruro-1-carbaldehído
SMILES CC(C)c1ccc2c(CC[C@H]3[C@@](C)(CCC[C@]23C)C=O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydroabietal
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O/c1-14(2)15-6-8-17-16(12-15)7-9-18-19(3,13-21)10-5-11-20(17,18)4/h6,8,12-14,18H,5,7,9-11H2,1-4H3/t18-,19-,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.214
Porcentaje de pureza >95%