Learn More
Dehidro Tizanidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | dehydro Tizanidine |
| CAS | 125292-34-4 |
| Fórmula molecular | C9 H6 Cl N5 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2,1,3-Benzothiadiazol-4-amine, 5-chloro-N-1H-imidazol-2-yl-, 5-Chloro-N-1H-imidazol-2-yl-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine, Dehydro tizanidine, Dehydrotizanidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6ClN5S/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9/h1-4H,(H2,11,12,13) |
| SMILES | Clc1ccc2nsnc2c1Nc3ncc[nH]3 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-N-(1H-imidazol-2-il)-2,1,3-benzotiadiazol-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 251.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.0032 |