Learn More
Dehydro Simvastatin, TRC
Código de producto. 30136965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136965 5 mg 5 miligramos
30133361 50 mg 50 miligramos
18061050 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136965 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2305455MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210980-68-0
Fórmula molecular C25 H36 O4
Peso molecular (g/mol) 400.55
Sinónimo (1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-Dimethylbutanoate, Simvastatin Imp. C (EP), Anhydrosimvastatin
Nombre IUPAC [(1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-dimetil-8-[2-[(2R)-6-oxo-2,3-dihidropirano-2-il]etilo]-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftaleno-1-il] 2,2-dimetilbutanoato
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3CC=CC(=O)O3)[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anhydro Simvastatin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H36O4/c1-6-25(4,5)24(27)29-21-15-16(2)14-18-11-10-17(3)20(23(18)21)13-12-19-8-7-9-22(26)28-19/h7,9-11,14,16-17,19-21,23H,6,8,12-13,15H2,1-5H3/t16-,17-,19-,20-,21-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.2614
Porcentaje de pureza >95%