Learn More
Dehidro Silodosina, TRC
Código de producto. 30377072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377072 10 mg
30373447 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30377072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44645010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175870-21-0
Fórmula molecular C25H30F3N3O4
Peso molecular (g/mol) 493.52
Sinónimo 1-(3-Hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carboxamide
Nombre IUPAC 1-(3-hidroxipropil)-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenoxi]etilamino]propil]indol-7-carboxamida
SMILES C[C@H](Cc1cc(C(=O)N)c2c(ccn2CCCO)c1)NCCOc3ccccc3OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silodosin Dehydro
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H30F3N3O4/c1-17(30-8-12-34-21-5-2-3-6-22(21)35-16-25(26,27)28)13-18-14-19-7-10-31(9-4-11-32)23(19)20(15-18)24(29)33/h2-3,5-7,10,14-15,17,30,32H,4,8-9,11-13,16H2,1H3,(H2,29,33)/t17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.2188