Learn More
Dehydro Olmesartan, TRC
Código de producto. 30367549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367549 5 mg 5 miligramos
30357597 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367549 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2299605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 172875-98-8
Fórmula molecular C24 H24 N6 O2
Peso molecular (g/mol) 428.49
Sinónimo 4-(1-Methylethenyl)-2-propyl-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 5-prop-1-en-2-il-2-propil-3-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-carboxílico ácido
SMILES CCCc1nc(C(=C)C)c(C(=O)O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nn[nH]n4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material dehydro Olmesartan
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H24N6O2/c1-4-7-20-25-21(15(2)3)22(24(31)32)30(20)14-16-10-12-17(13-11-16)18-8-5-6-9-19(18)23-26-28-29-27-23/h5-6,8-13H,2,4,7,14H2,1,3H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.1961
Porcentaje de pureza >95%