Learn More
Dehidro Olmesartán Medoxomil, TRC
Código de producto. 30003670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003670 2.5 mg 2.50 miligramo
30006416 25 mg 25 miligramos
30012687 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003670 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2299652.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 879562-26-2
Fórmula molecular C29H28N6O5
Peso molecular (g/mol) 540.57
Sinónimo 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 4-(1-methylethenyl)-2-propyl-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl ester, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 4-(1-methylethenyl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl ester, Olmesartan Medoxomil Imp C (EP)
Nombre IUPAC (5-metil-2-oxo-1,3-dioxol-4-il)metil 5-prop-1-en-2-yl-2-propil-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]midazol-4-carboxilato
SMILES CCCc1nc(C(=C)C)c(C(=O)OCC2=C(C)OC(=O)O2)n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydro Olmesartan Medoxomil
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H28N6O5/c1-5-8-24-30-25(17(2)3)26(28(36)38-16-23-18(4)39-29(37)40-23)35(24)15-19-11-13-20(14-12-19)21-9-6-7-10-22(21)27-31-33-34-32-27/h6-7,9-14H,2,5,8,15-16H2,1,3-4H3,(H,31,32,33,34)
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.2121