Learn More
Dehydro Norketamine, TRC
Código de producto. 30008115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008115 5 mg 5 miligramos
30011506 1 mg 1 miligramo
30010023 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2299505MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57683-62-2
Fórmula molecular C12 H12 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 221.68
Sinónimo 6-Amino-6-(2-chlorophenyl)-2-cyclohexen-1-one, 5,6-Dehydronorketamine, Dehydronorketamine
Nombre IUPAC 6-amino-6-(2-clorofenil)ciclohex-2-en-1-uno
SMILES NC1(CCC=CC1=O)c2ccccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydronorketamine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12ClNO/c13-10-6-2-1-5-9(10)12(14)8-4-3-7-11(12)15/h1-3,5-7H,4,8,14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.0607