Learn More
Dehidronorketamina-d4 (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dehydro Norketamine-d4 |
| CAS | 1246816-68-1 |
| Fórmula molecular | C12H8D4ClNO |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 6-Amino-6-(2-chlorophenyl-d4)-2-cyclohexen-1-one, 5,6-Dehydronorketamine-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12ClNO/c13-10-6-2-1-5-9(10)12(14)8-4-3-7-11(12)15/h1-3,5-7H,4,8,14H2/i1D,2D,5D,6D |
| SMILES | O=C1C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2Cl)(N)CCC=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 225.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.0858 |