Learn More
Dehidro Nisoldipine, TRC
Código de producto. 30356913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356913 50 mg 50 miligramos
30354884 5 mg 5 miligramos
30358687 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30356913 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22990050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103026-83-1
Fórmula molecular C20 H22 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 386.4
Sinónimo 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, 3-methyl 5-(2-methylpropyl) ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, methyl 2-methylpropyl ester (9CI), 3-Isobutyl 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Dehydro Nisoldipine
Nombre IUPAC 5-O-metil 3-O-(2-metilpropil) 2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato
SMILES COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCC(C)C)c1c2ccccc2[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydro Nisoldipine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11H,10H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.1478