Learn More
Dehidro nimodipino, TRC
Código de producto. 30355870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30355870 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30355870 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23006050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyethyl 1-Methylethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 85677-93-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21 H24 N2 O7
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2-Methoxyethyl 1-Methylethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nimodipine Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12H,9-10H2,1-5H3
SMILES COCCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC(C)C)c1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato de 5-O-(2-metoxietilo) 3-O-propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 416.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1584
Porcentaje de pureza >95