Learn More
Dehidro Nifedipina, TRC
Código de producto. 30134273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134273 25 mg 25 miligramos
17913095 5 mg 5 miligramos
17962165 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134273 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22980025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67035-22-7
Fórmula molecular C17 H16 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 344.32
Sinónimo 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, 3,5-dimethyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, dimethyl ester (9CI), B 4759, BAY-b 4759, Dehydronifedipine, Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate, Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nifedipine Imp. A (EP), Nitrophenylpyridine Analogue of Nifedipine, Dehydro Nifedipine
Nombre IUPAC dimetil-2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato
SMILES COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1008
Porcentaje de pureza >95%