Learn More
Dehydro Nabumetone, TRC
Código de producto. 17979724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17979724 50 mg 50 miligramos
17907624 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17979724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22979550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127053-22-9
Fórmula molecular C15 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 226.27
Sinónimo (E)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)but-3-en-2-one, Nabumetone Imp. D (EP), 3-Buten-2-one, 4-(6-methoxy-2-naphthalenyl)-, (E)- (9CI), (3E)-4-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-3-buten-2-one, trans-1-(2'-Methoxynaphth-6'-yl)but-1-en-3-one, (E)-4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-3-buten-2-one
Nombre IUPAC (E)-4-(6-metoxinaftalena-2-il)but-3-en-2-uno
SMILES COc1ccc2cc(\C=C\C(=O)C)ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)but-3-en-2-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h3-10H,1-2H3/b4-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.099
Porcentaje de pureza >95%